Pipette monocanale, meccaniche, volume variabile, ergonomiche per alte prestazioni (EHP)
Fornitore: VWR Collection
Le pipette EHP (Ergonomic High Performance) offrono accuratezza e precisione. Le caratteristiche ergonomiche assicurano un pipettaggio comodo anche in caso di usi prolungati.
  • Azionamento del pistone a basso sforzo
  • Regolazione senza sforzo del volume con possibilità di bloccarlo
  • Massima accuratezza e precisione per le applicazioni critiche
  • Corpo conico ed espulsore di facile presa regolabile per adattarsi a qualsiasi tipo di puntale
  • Poggiadita lungo per una maggiore comodità di pipettaggio
  • Completamente autoclavabili
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Ricorda le credenziali su questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Capacity Accuratezza Imprecisione Conf Codice catalogo VWR Quantità
0,2 - 2 µl ±12,0 - ±1,5 % <6,0 - <0,7 % 1 613-5258
0,5 - 10 µl ±1,2 - ±0,6 % <2,8 - <0,4 % 1 613-5259
2 - 20 µl ±1,0 - ±0,6 % <1,5 - <0,3 % 1 613-5260
5 - 50 µl ±0,9 - ±0,6 % <2,0 - <0,4 % 1 613-5261
10 - 100 µl ±0,6 - ±0,5 % <0,8 - <0,2 % 1 613-5262
20 - 200 µl ±2,5 - ±0,5 % <0,6 - <0,2 % 1 613-5263
50 - 250 µl ±1,0 - ±0,6 % <0,4 - <0,3 % 1 613-5264
100 - 1000 µl ±0,9 - ±0,6 % <0,4 - <0,15 % 1 613-5265
1000 - 5000 µl ±0,6 - ±0,5 % <0,25 - <0,15 % 1 613-5266
1000 - 10000 µl ±2,5 - ±0,5 % <0,6 - <0,2 % 1 613-5267
Kit di base
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
VWR EHP 4 Pack (con pipettatori da 0,5 - 10 /2 - 20 / 20 - 200 / 100 - 1000 µl e supporto lineare per 4 pipette) 1 613-5462
Kit di base 3, che include 3 pipette monocanale con espulsore (0,5 - 10 µl / 10 - 100 µl / 100 - 1000 µl) 1 613-5280 Unavailable
VWR EHP 3 Pack (con pipettatori da 0,5 - 10 / 10 - 100 / 100 - 1000 µl e supporto lineare per 4 pipette) 1 613-5466
VWR EHP 3 Pack (con pipettatori da 2 - 20 / 20 - 200 / 100 - 1000 µl e supporto lineare per 4 pipette) 1 613-5465
unavailable Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
Accessori
Espandi tutto / Chiudi tutto
Accessories
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Linear stand for four pipettes 1 613-5471
Multiple stand for up to eight pipettes 1 613-5472
Rotating stand for up to six pipettes (only single channel, volumes 2 - 1000 μl (EHP and Standard Line)) 1 613-5473
Filtro per pipette da 5 e 10 ml 1 613-5191
Supporto per 3 pipette 1 613-0090
Supporto lineare per 6 pipette 1 613-0086
Carosello per 6 pipette 1 613-0085
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità