Aspiratore-dosatore per pipette, Accurpette
Fornitore: VWR Collection
Aspiratore-dosatore per pipette di vetro e di plastica da 1 a 100 ml.
  • Leggero (solo 180 grammi), resistente ai raggi UV
  • Veloce: riempimento di una pipetta da 25 ml in meno di tre secondi
  • Cono portapipette autoclavabile in silicone
  • Membrana filtrante idrofobica di ricambio per proteggere l'unità dall'ingresso di liquidi e i campioni da contaminazioni
  • Batteria NiMH ecologica ricaricabile con 4 ore di funzionamento continuo; spia di batteria scarica, ricaricabile durante l'uso
Il pipettatore Accurpette garantisce buone prestazioni anche per il pipettaggio di grandi volumi grazie al motore potente e silenzioso. E' possibile selezionare la velocità di lavoro (alta o bassa) tramite il selettore. Inoltre è prevista un'ulteriore modalità di dispensazione a gravità, utilizzabile con le pipette TD (to deliver) a scolamento. Accurpette viene ora fornito con ulteriori coni di inserimento puntale colorati per la codifica a colori secondo i criteri stabili dal laboratorio, dall'applicazione o dall'utente, per ridurre al minimo il rischio di contaminazioni incrociate.
Informazioni per l'ordine: Fornito con unità di ricarica, due filtri di ricambio idrofobici (1×0,45 µm, 1×0,2 µm), supporto da banco/staffa da parete e set di coni di inserimento puntale colorati.
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Ricorda le credenziali su questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Aspiratore-dosatore per pipette Accurpette, caricatore UE 1 612-4552
Accessori
Espandi tutto / Chiudi tutto
Accessories
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Kit filtro di ricambio da 0,2 µm 5 612-3681
Kit filtro di ricambio da 0,45 µm 5 612-3678
Portapipette di ricambio in silicone 1 612-3679
Confezione di tre coni colorati (rosso, blu e rosa) 1 612-4555
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità