Superficie di pesata antivibrazione
Fornitore: VWR Collection
Granito lucido
Quattro piedini ammortizzanti smorzano la trasmissione delle vibrazioni alla lastra, rendendola idonea, oltre che per pesature di precisione, per microscopia e altri strumenti delicati simili.
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Ricorda le credenziali su questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Descrizione L×P×A Peso Conf Codice catalogo VWR Quantità
Superficie di pesata antivibrazione, in granito 560×450×65 mm 44 kg 1 611-2536
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità