Centrifuga per piastre PCR
Fornitore: VWR Collection
La centrifuga per piastre PCR è una centrifuga dedicata all'utilizzo con piastre PCR.
  • Design compatto; funzionamento semplice e silenzioso
  • Semplice sistema di caricamento delle piastre
  • Eliminazione rapida di gocce e condensa
  • Uso pre e post termociclazione per una miglior resa della PCR
  • Compatibile con l'utilizzo in camera fredda
Questa centrifuga esclusiva è dotata di rotore verticale a due posizioni adatta ad alloggiare un'ampia gamma di piastre per PCR; sono compatibili tutte le piastre a 96 pozzetti e a 384 pozzetti, con bordo e senza bordo. Il rotore è dotato di guide integrate per garantire che le piastre rimangano in posizione verticale e non si inclinino all’interno del rotore.
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Ricorda le credenziali su questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Centrifuga per piastre PCR, spina EU 1 521-1648
Specifiche
Modello Agitatore per piastre per PCR
Capacità max. 2 piastre per PCR
Velocità max. (min-1) 2500
RCF max. (×g) 500
Alimentazione 230 V / 50-60 Hz
L×P×A (mm) 191×208×183
Peso (kg) 3
Accessori
Espandi tutto / Chiudi tutto
Accessories
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Adattatore per strip, provette o piastre a 48 pozzetti 2 521-1650
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità