Agitatori ad asta elettronici
Fornitore: VELP Scientifica
Gamma di agitatori ad asta con regolazione elettronica, dotati di sistemi di sicurezza avanzati.
Agitatore ad asta compatto ES per applicazioni di agitazioni di liquidi semplici a velocità medio-bassa (max. 1000 mPas). Per l'agitazione di volumi di massimo 15 l, con range di regolazione della velocità da 50 a 1300 min-1. Sistema di sicurezza per prevenire il surriscaldamento dello strumento.
Agitatore ad asta LS per liquidi a bassa-media viscosità (max. 25.000 mPas). Adatto a volumi fino a 25 l, con regolazione della velocità da 50 a 2000 min-1. L'unità può essere utilizzata per funzionamenti continuativi.
Agitatore ad asta PW potente, per liquidi ad alta viscosità (max. 100.000 mPas). Adatto a volumi fino a 70 l, con regolazione della velocità da 20 a 1200 min-1. L'unità può essere utilizzata per funzionamenti continuativi.
Agitatore ad asta DLS per liquidi di media viscosità (max. 25.000 mPas). Preselezione della velocità da 50 a 2000 min-1. Il sistema di sicurezza protegge l'unità da sovraccarichi in caso di malfunzionamenti o inceppamenti del motore.
I modelli LH e DLH sono caratterizzati da una potente coppia di rotazione che consente di utilizzare liquidi ad alta viscosità (max. 50.000 mPas). Preselezione della velocità da 50 a 2000 min-1. Il sistema di sicurezza protegge l'unità da sovraccarichi in caso di malfunzionamenti o inceppamenti del motore.
  • Design ergonomico, compatto e di facile utilizzo; unità leggere, affidabili e silenziose
  • L'avvio graduale previene la fuoriuscita di liquido dal recipiente
  • Motore con controllo a microprocessore per velocità costante, anche quando la viscosità del liquido cambia (eccetto ES modelli)
  • Modelli BS, PW, DLS, LH e DLH con mandrino di sicurezza senza chiave, per garantire un uso sicuro
  • I modelli DLS e DLH sono dotati di due display digitali che visualizzano simultaneamente la velocità sia effettiva e che impostata
Informazioni per l'ordine: forniti senza strumenti di agitazione (da ordinare separatamente).
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Ricorda le credenziali su questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Agitatore ad asta ES 1 441-0347
Agitatore ad asta LS 1 441-0346
LS overhead stirrer package, includes support rod and base, double clamp and stirring shaft with propeller 1 VELPSA201A0151
Agitatore ad asta PW 1 441-0345
Agitatore ad asta digitale DLS 1 441-0348
Pacchetto agitatore ad asta digitale DLS, con asta di supporto e base, doppio morsetto e albero di agitazione con elica 1 KIT 441-0413
Agitatore ad asta LH 1 441-0349
Agitatore ad asta digitale DLH 1 441-0350
Accessori di agitazione
Descrizione Ø agitatore Ø corpo lunghezza asta Conf Codice catalogo VWR Quantità
Agitatore ad ancora a flusso tangenziale, per utilizzi a media/bassa velocità 45 mm 8 mm 450 mm 1 441-0118
Agitatore ad elica a flusso assiale, per utilizzi a media/alta velocità; agitazione di solidi leggeri 60 mm 7 mm 400 mm 1 441-0116
Agitatore a pale fisse a flusso assiale, per utilizzi a media/alta velocità; agitazione di solidi leggeri 50 mm 7 mm 400 mm 1 441-0126
Agitatore a palette a flusso tangenziale, per utilizzi a media/bassa velocità 69 mm 7 mm 450 mm 1 441-0125
Agitatore a turbina a flusso radiale, per utilizzi a media/alta velocità per la dissoluzione di particelle 49 mm 7 mm 450 mm 1 441-0117
Agitatore con 2 lame flottanti a flusso assiale, per l'agitazione in contenitori a collo stretto 93 mm 7 mm 400 mm 1 441-0119
Agitatore con pala ripiegabile per la generazione di un flusso assiale, per l'agitazione in contenitori a collo stretto 60 mm 7 mm 400 mm 1 441-0115
Agitatore Turbo a flusso assiale, per utilizzi a media/alta velocità; agitazione di solidi leggeri 46 mm 7 mm 450 mm 1 441-0120
Morsetto a croce - - - 1 441-0109
Pinza - - - 1 441-0110
Supporto - - - 1 441-0108
Specifiche
Modello ES LS PW DLS LH DLH
Viscosità max. (mPas) 1000 25000 100000 25000 50000
Intervallo di velocità (min-1) 50 - 1300 50 - 2000 20 - 1200 50 - 2000
Coppia max. al mandrino (Ncm) 15 40 120 40 80
L×P×A (mm) 80×200×160 80×196×215 80×196×230 80×196×215 80×196×230
Peso (kg) 1,3 2,3 2,9 2,5 2,9 3,0
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità