Flaconi per il campionamento dell'acqua
Fornitore: VWR Collection
In PET vergine di grado alimentare con tappi in PP
  • Irradiato - sterile
  • Tappi in diversi colori per una facile identificazione dei test
  • Strip antimanomissione per garantire l'integrità del campionamento
  • Completa tracciabilità, numero del lotto e numero individuale del flacone su ciascuna etichetta
  • Completamente riciclabili
  • Diametro tappo: 32 mm
Flaconi leggeri e di lunga durata. Tappi con sigillo antimanomissione progettati per proteggere il collo da eventuali contaminazioni. Scelta di flaconi graduati e non graduati. Flaconi quadrati per uno stoccaggio più ordinato in spazi limitati.
Tappo blu: per acqua naturale non clorurata senza tiosolfato di sodio
Tappo rosso: per acqua clorurata dosata con 20 mg/l di tiosolfato di sodio
Tappo bianco: per acqua clorurata dosata con 120 mg/l di tiosolfato di sodio
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Ricorda le credenziali su questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Capacità Dosaggio L×P×A Colore tappo Confezione Conf Codice catalogo VWR Quantità
500 ml Undosed 70×70×192 mm blu Confezionate singolarmente 100 331-0286
500 ml Undosed 70×70×192 mm blu In bulk 108 331-0278
500 ml Tiosolfato di sodio (20 mg/litro) 70×70×192 mm rosso Confezionate singolarmente 100 331-0287
500 ml Tiosolfato di sodio (20 mg/litro) 70×70×192 mm rosso In bulk 108 331-0280
500 ml Tiosolfato di sodio (120 mg/litro) 70×70×192 mm bianco Confezionate singolarmente 100 331-0288
500 ml Tiosolfato di sodio (120 mg/litro) 70×70×192 mm bianco In bulk 108 331-0282
1000 ml Undosed 89×89×222 mm blu In bulk 70 331-0279
1000 ml Tiosolfato di sodio (20 mg/litro) 89×89×222 mm rosso In bulk 70 331-0281
1000 ml Tiosolfato di sodio (120 mg/litro) 89×89×222 mm bianco In bulk 70 331-0283
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità