Soluzioni tampone, AVS TITRINORM®
Fornitore: VWR Chemicals
  • Soluzioni preparate a partire da reagenti analitici grado Analar NORMAPUR®
  • Valore analitico effettivo sull'etichetta con una precisione di ± 0,02 unità di pH (pH 1- 10) (± 0,05 per tampone con pH 12,00)
  • Tracciabilità ai materiali SRM NIST
  • Sono indicati numero di lotto e data di confezionamento per la tracciabilità
  • Certificato di analisi disponibile al sito www.vwr.com
Informazioni per l'ordine: VWR è in grado di fornire anche grandi volumi, richiedici un'offerta personalizzata.
Analizzati da un laboratorio di controllo indipendente accreditato ISO EN 17025
Per informazioni dettagliate sui dati relativi alla salute e alla sicurezza, visitare il sito Web vwr.com.
Confezione: * Flacone in plastica da 5 l
** Sacchetto in scatola da 5 l
*** Flaconi di dosaggio da 1 l
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Ricorda le credenziali su questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Soluzioni tampone in flaconi
Valore pH Accuratezza pH Tipo di tampone pH Temperatura di riferimento Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
1,00 ±0,02 glicina 20 °C bottiglia in plastica 1 l 32031.297
Effettua il Login in per maggiori dettagli
2,00 ±0,02 Citrato 20 °C bottiglia in plastica 500 ml 32032.260
Effettua il Login in per maggiori dettagli
2,00 ±0,02 Citrato 20 °C bottiglia in plastica 1 l 32032.291
Effettua il Login in per maggiori dettagli
3,00 ±0,02 Citrato 20 °C bottiglia in plastica 1 l 32033.294
Effettua il Login in per maggiori dettagli
3,00 ±0,02 Citrato 20 °C Bag in Box 5 l 32033.374
4,00 ±0,02 ftalato 20 °C bottiglia in plastica 500 ml 32095.264
Effettua il Login in per maggiori dettagli
4,00 ±0,02 ftalato 20 °C bottiglia in plastica 1 l 32095.297
Effettua il Login in per maggiori dettagli
4,00* ±0,02 ftalato 20 °C bottiglia in plastica 5 l 32095.366
Effettua il Login in per maggiori dettagli
4,00** ±0,02 ftalato 20 °C Bag in Box 5 l 32095.377
4,00 (colore rosso) ±0,02 ftalato 20 °C bottiglia in plastica 500 ml 32044.268
Effettua il Login in per maggiori dettagli
4,00 (colore rosso)*** ±0,02 ftalato 20 °C Flaconi di dosaggio in plastica 1 l 32044.290
4,00 (di colore rosso) ±0,02 ftalato 20 °C bottiglia in plastica 1 l 32044.292
Effettua il Login in per maggiori dettagli
4,00 (di colore rosso)** ±0,02 ftalato 20 °C Bag in Box 5 l 32044.372
4,00 (di colore rosso)** ±0,02 ftalato 20 °C Bag in Box 10 l 32044.418
4,66 ±0,02 Acetate 20 °C bottiglia in plastica 500 ml 98192.260
Effettua il Login in per maggiori dettagli
4,66 ±0,02 Acetate 20 °C bottiglia in plastica 1 l 98192.290
Effettua il Login in per maggiori dettagli
5,00 ±0,02 Citrato 20 °C bottiglia in plastica 1 l 32035.291
Effettua il Login in per maggiori dettagli
6,00 ±0,02 Citrato 20 °C bottiglia in plastica 1 l 32036.294
Effettua il Login in per maggiori dettagli
6,88 ±0,02 fosfato 20 °C bottiglia in plastica 500 ml 83601.260
Effettua il Login in per maggiori dettagli
6,88 ±0,02 fosfato 20 °C bottiglia in plastica 1 l 83601.290
Effettua il Login in per maggiori dettagli
7,00 ±0,02 fosfato 20 °C bottiglia in plastica 500 ml 32096.267
Effettua il Login in per maggiori dettagli
7,00 ±0,02 fosfato 20 °C bottiglia in plastica 1 l 32096.291
Effettua il Login in per maggiori dettagli
7,00* ±0,02 fosfato 20 °C bottiglia in plastica 5 l 32096.360
Effettua il Login in per maggiori dettagli
7,00** ±0,02 fosfato 20 °C Bag in Box 5 l 32096.371
7,00 ±0,02 fosfato 20 °C Bag in Box 10 l 32096.400
7,00 (di colore verde) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C bottiglia in plastica 500 ml 32045.262
Effettua il Login in per maggiori dettagli
pH 7,00 (colore verde)*** ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Flaconi di dosaggio in plastica 1 l 32045.290
7,00 (di colore verde) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C bottiglia in plastica 1 l 32045.295
Effettua il Login in per maggiori dettagli
7,00 (colore verde) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Bag in Box 5 l 32045.375
7,00 (colore verde) ±0,02 Phthalate-phosphate 20 °C Involucro interno in cartone esterno (Cubitainer) 10 l 32045.412
8,00 ±0,02 borato 20 °C bottiglia in plastica 1 l 32038.291
Effettua il Login in per maggiori dettagli
9,00 ±0,02 borato 20 °C bottiglia in plastica 500 ml 32039.261
Effettua il Login in per maggiori dettagli
9,00 ±0,02 borato 20 °C bottiglia in plastica 1 l 32039.294
Effettua il Login in per maggiori dettagli
9,00 ±0,02 borato 20 °C Bag in Box 5 l 32039.374
9,00 (di colore blu) ±0,02 borato 20 °C bottiglia in plastica 500 ml 32046.265
Effettua il Login in per maggiori dettagli
9,00 (colore blu)*** ±0,02 borato 20 °C Flaconi di dosaggio in plastica 1 l 32046.290
9,00 (di colore blu) ±0,02 borato 20 °C bottiglia in plastica 1 l 32046.298
Effettua il Login in per maggiori dettagli
9,00 (colore blu) ±0,02 borato 20 °C Bag in Box 5 l 32046.378
9,22 ±0,02 borato 20 °C bottiglia in plastica 500 ml 32097.261
Effettua il Login in per maggiori dettagli
9,22 ±0,02 borato 20 °C bottiglia in plastica 1 l 32097.290
Effettua il Login in per maggiori dettagli
10,00 ±0,02 borato 20 °C bottiglia in plastica 500 ml 32040.260
10,00 ±0,02 borato 20 °C bottiglia in plastica 1 l 32040.298
Effettua il Login in per maggiori dettagli
10,00 ±0,02 borato 20 °C Bag in Box 5 l 32040.378
10,00 (durezza totale in acqua) ±0,05 Ammonia 20 °C bottiglia in plastica 500 ml 98213.260
Effettua il Login in per maggiori dettagli
10,00 (giallo) ±0,02 borato 20 °C Flacone in plastica 500 ml 85680.260
10,00 (giallo) ±0,02 borato 20 °C Flacone in plastica 1 l 85680.290
10,00 (giallo) ±0,02 borato 20 °C Flacone in plastica 1 l 85680.295
11,00 ±0,05 fosfato 20 °C bottiglia in plastica 1 l 32041.292
Effettua il Login in per maggiori dettagli
12,00 ±0,05 fosfato 20 °C bottiglia in plastica 1 l 32042.295
Effettua il Login in per maggiori dettagli
Set di soluzioni tampone
Valore pH Colore Temperatura di riferimento Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
10,00/7,00/4,00 blu/verde/rosso 20 °C Bottiglia di plastica (3×100 ml) 1 83610.600
10,00/7,00/4,00 blu/verde/rosso 20 °C Bottiglia di plastica (3×250 ml) 1 83610.610
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità