Pellicola sigillante per applicazione manuale, PARAFILM® M
Fornitore: Brand
Pellicola elastica, universale e semitrasparente, progettata per sigillare ermeticamente e proteggere dall'umidità i prodotti e per molte altre applicazioni manuali. La pellicola è estensibile fino al 200% e sigilla perfettamente anche aree e forme irregolari.
  • Resistente fino a 48 ore a sostanze polari come soluzioni saline, acidi anorganici e soluzioni alcaline
  • Temperatura di lavoro da –45 a +50 °C (punto di fusione a circa 60 °C)
Gas permeability in 24 hours at 23 °C and 50% relative humidity:
O2 (oxygen): ≤ 350 cm³/m²
N2 (nitrogen): ≤ 105 cm³/m²
CO2 (carbon dioxide): ≤ 1100 cm³/m²
Water vapor permeability in 24 hours at 37 °C and 90% relative humidity: 0,8 g/m²
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Lunghezza Larghezza Conf Codice catalogo VWR Quantità
75 m 50 mm 1 291-1214
75 m 100 mm 1 291-1212
38 m 100 mm 1 291-1213
15 m 500 mm 1 291-1211 Unavailable
unavailable Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
Accessori
Espandi tutto / Chiudi tutto
Accessories
Descrizione Colore Conf Codice catalogo VWR Quantità
Dispenser per pellicole, Parafilm® trasparente 1 631-0726
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità