Bottiglioni, a collo stretto, forma rotonda, con tappo a vite
Fornitore: VWR Collection
LDPE, HDPE o PP semitrasparente con tappi a vite viola. Per la conservazione e l'erogazione di soluzioni e terreni. I contenitori cilindrici sono caratterizzati dalla presenza di un manico integrato nella spalla. Graduati per identificare il volume erogato.
Bottiglioni in LDPE
Perfetti per applicazioni a purezza elevata, in quanto estremamente resistenti ai prodotti chimici (e quindi ampiamente utilizzati nella gamma di prodotti oftalmici, quali contagocce oculari, spray nasali, ecc.).
Resina di alta qualità per lo stoccaggio a freddo (fino a −80 °C), temperatura di esercizio da +80 °C a −80 °C
Resistenza agli impatti fisici (infrangibili anche in caso di cadute accidentali, mentre i bottiglioni in PP potrebbero rompersi a temperature negative)
Il prodotto in LDPE riprende la forma originale grazie alla flessibilità del materiale di cui è composto
Ampio utilizzo nelle industrie farmaceutiche
Bottiglioni in HDPE
I bottiglioni monouso in polietilene ad alta densità (HDPE) sono ideali per lo stoccaggio e il trasferimento di fluidi sterili e reagenti farmaceutici/per biotecnologie.
Adatti per stoccaggio a freddo (fino a −80 °C), temperatura di esercizio da +120 °C a −80 °C
Elevata resistenza agli impatti anche a temperature negative
Ampiamente utilizzati per conservazione a lungo termine grazie all'elevata resistenza chimica
Ampiamente utilizzati nell'industria alimentare e lattiero-casearia
Bottiglione sterile disponibile per applicazioni ad elevata purezza
Bottiglioni in PP
Ideali per la conservazione di acqua sterile, i bottiglioni in polipropilene (PP) possono essere autoclavati prima del riempimento per evitare la crescita batterica ricorrente.
Eccellente resistenza chimica
Temperatura d'esercizio: da 0 a 135 °C
Autoclavabili
Nota: i bottiglioni in polipropilene sono autoclavabili, a differenza di quelli in LDPE e HDPE. Rimuovere sempre il tappo dal bottiglione prima dell'autoclavaggio.
Resina a norma US FDA 21 CFR, USP Classe VI
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Ricorda le credenziali su questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Bottiglioni in LDPE
Capacità Tipo Ø interno collo Filettatura Conf Codice catalogo VWR Quantità
10 l Non sterili 65 mm 83 mm 1 216-1704
15 l Non sterile 65 mm 83 mm 1 216-1918
20 l Non sterili 65 mm 83 mm 1 216-1706
25 l Non sterile 65 mm 83 mm 1 216-1908
50 l Non sterili 65 mm 83 mm 1 216-1738
Bottiglioni in HDPE
Capacità Tipo Ø interno collo Filettatura Conf Codice catalogo VWR Quantità
10 l Non sterili 65 mm 83 mm 1 216-1736
20 l Non sterili 65 mm 83 mm 1 216-1737
20 l Sterili 65 mm 83 mm 1 216-1729
Bottiglioni in PP
Capacità Tipo Ø interno collo Filettatura Conf Codice catalogo VWR Quantità
10 l Non sterili 65 mm 83 mm 1 216-1703
20 l Non sterili 65 mm 83 mm 1 216-1701
50 l Non sterili 65 mm 83 mm 1 216-1702
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità