Flaconi da laboratorio, a collo largo, con filettatura GL 80
Fornitore: VWR Collection
Vetro borosilicato, incolore o ambrato, con tappi a vite e anelli antigoccia
L'ampia apertura consente di inserire anche imbuti per grandi volumi e fornisce un facile accesso per sessole o spatole. Colorazione ambrata per proteggere i materiali fotosensibili.
  • Ottima resistenza chimica ed elevata resistenza termica
  • Apertura extralarga per una facile pulizia
  • Espansione termica minima per garantire una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Ricorda le credenziali su questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Vetro incolore
Capacità Conf Codice catalogo VWR Quantità
500 ml 1 215-3743
1000 ml 1 215-3744
2000 ml 1 215-3745 Unavailable
5000 ml 1 215-3746
Vetro color ambra
Capacità Conf Codice catalogo VWR Quantità
500 ml 1 215-3747
1000 ml 1 215-3748
2000 ml 1 215-3749
5000 ml 1 215-3773
unavailable Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità