Becher di vetro, forma bassa, Super Duty
Fornitore: DURAN Group
Vetro borosilicato DURAN®, trasparente, con beccuccio
Con scala graduata facilmente leggibile e con area di scrittura. Si raccomanda di scaldare i becher in vetro lentamente e uniformemente per evitare stress termici. Per lavorare a temperature molto alte o con repentini cambi di temperatura, bisogna utilizzare i classici becher DURAN®, poiché quest'ultimi offrono un'eccellente resistenza ai cambi di temperatura. Tuttavia, la resistenza meccanica di questi prodotti è inferiore a quella dei becher Super Duty.
  • Maggiore resistenza meccanica rispetto ai becher standard grazie al bordo robusto
  • Spessore uniforme delle pareti
  • Ottima resistenza chimica, buona resistenza termica
Con Retrace Code (Identificazione del lotto) stampato; certificato del lotto disponibile sul sito Web www.duran-group.com
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Ricorda le credenziali su questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Capacità Altezza Ø est. Conf Codice catalogo VWR Quantità
1000 ml 145 mm 105 mm 1 214-0207
Effettua il Login in per maggiori dettagli
150 ml 80 mm 60 mm 1 214-0199
Effettua il Login in per maggiori dettagli
2000 ml 185 mm 132 mm 1 214-0208
Effettua il Login in per maggiori dettagli
250 ml 95 mm 70 mm 1 214-0204
Effettua il Login in per maggiori dettagli
400 ml 110 mm 80 mm 1 214-0205
Effettua il Login in per maggiori dettagli
5000 ml 270 mm 170 mm 1 214-0209
600 ml 125 mm 90 mm 1 214-0206
Effettua il Login in per maggiori dettagli
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità