Becher, forma bassa
Fornitore: VWR Collection
In acciaio inox 18/8, antiruggine
Una gamma completa di becher in metallo per numerose applicazioni di laboratorio. Per l'uso con materiali corrosivi. Disponibili in alternativa con bordo o beccuccio e con o senza manico.
  • Robustezza e durata
  • Eccellente resistenza al calore
  • Superficie liscia per procedure di pulizia semplici e veloci
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Ricorda le credenziali su questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Con bordo
Capacità Altezza Ø est. Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 ml 60 mm 50 mm 1 213-0278
250 ml 80 mm 65 mm 1 213-0279
500 ml 110 mm 80 mm 1 213-0280
1000 ml 130 mm 100 mm 1 213-0281
2000 ml 180 mm 120 mm 1 213-0282
3000 ml 180 mm 150 mm 1 213-0283
5000 ml 210 mm 180 mm 1 213-0284
Con bordo e beccuccio
Capacità Altezza Ø est. Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 ml 60 mm 50 mm 1 213-0292
250 ml 80 mm 65 mm 1 213-0293
500 ml 110 mm 80 mm 1 213-0294
1000 ml 130 mm 100 mm 1 213-0295
2000 ml 180 mm 120 mm 1 213-0296
3000 ml 180 mm 150 mm 1 213-0297
5000 ml 210 mm 180 mm 1 213-0298
Con bordo e manico
Capacità Altezza Ø est. Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 ml 60 mm 50 mm 1 213-0285
250 ml 80 mm 65 mm 1 213-0286
500 ml 110 mm 80 mm 1 213-0287
1000 ml 130 mm 100 mm 1 213-0288
2000 ml 180 mm 120 mm 1 213-0289
3000 ml 180 mm 150 mm 1 213-0290
5000 ml 210 mm 180 mm 1 213-0291
Con bordo, beccuccio e manico
Capacità Altezza Ø est. Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 ml 60 mm 50 mm 1 213-0299
250 ml 80 mm 65 mm 1 213-0300
500 ml 110 mm 80 mm 1 213-0301
1000 ml 130 mm 100 mm 1 213-0302
2000 ml 180 mm 120 mm 1 213-0303
3000 ml 180 mm 150 mm 1 213-0304
5000 ml 210 mm 180 mm 1 213-0305
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità