Sedie, sgabelli, linea Mr-Lab
Fornitore: VWR Collection
Tutte le sedie e gli sgabelli sono disponibili con base realizzata in acciaio tubolare a elevata resistenza, particolarmente robusto e duraturo. Il design piatto riduce il rischio di inciampare.
  • Altezza e inclinazione dello schienale regolabili
  • Seduta regolabile in altezza con pistone a gas
  • Base in alluminio a 5 raggi
La combinazione perfetta di comodità ed ergonomia per prestazioni ottimali. Cuscini anatomici con supporto pelvico e lombare. Estremamente comode, spaziose e con morbido rivestimento in pelle artificiale, lavabile e resistente ai disinfettanti.
Piedini: i piedini, grandi e in plastica impermeabile, offrono un elevato livello di stabilità.
Rotelle: rotelle doppie con freni sensibili al carico, adatte al pavimento. Tutte le sedie sono fornite di serie di rotelle morbide adatte ai pavimenti duri. Su richiesta è possibile ordinare rotelle dure per pavimenti morbidi.
Tecnologia Stop&Go: per motivi di sicurezza, se il sedile di una sedia si trova a più di 650 mm da terra, la sedia non deve muoversi durante l'uso. Grazie alle innovative rotelle Stop&Go, le sedie possono muoversi solo quando non occupate.
Conformità al livello di sicurezza S2, GMP.
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Ricorda le credenziali su questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Sedie
Descrizione Altezza Base Poggiapiedi Conf Codice catalogo VWR Quantità
Sedia da laboratorio, in skai® blu 470 - 620 mm Ruote - 1 132-0416
Sedia da laboratorio, in skai® blu 470 - 620 mm Ruote Stop&Go - 1 132-0939
Sedia da laboratorio, in skai® blu 600 - 870 mm Piedini + 1 132-0417
Sedia da laboratorio, in skai® blu 640 - 910 mm Rotelle Stop and Go + 1 132-0501
Sedia da laboratorio, in skai® nero, con schienale a contatto permanente e base in alluminio lucidato, parti in plastica e acciaio colore nero 470 - 620 mm Ruote morbide - 1 132-0965
Sedia da laboratorio, in skai® nero, con schienale a contatto permanente e base in alluminio lucidato, parti in plastica e acciaio colore nero 600 - 870 mm Piedini graduati grandi Regolabile in altezza, cromato 1 132-0966
Sedia da laboratorio, in skai® nero, con schienale a contatto permanente e base in alluminio lucidato, parti in plastica e acciaio colore nero 620 - 890 mm Ruote Stop&Go Regolabile in altezza, cromato 1 132-0967
Sgabelli
Descrizione Altezza Base Poggiapiedi Conf Codice catalogo VWR Quantità
Sgabello da laboratorio, telaio nero in plastica, seduta in skai nero
Altezza regolabile con molla pneumatica
460 - 630 mm Ruote - 1 132-0425
Sgabello da laboratorio, telaio nero in plastica, seduta in espanso nero integrale
Altezza regolabile con molla pneumatica
460 - 630 mm Ruote - 1 132-0426
Sgabello da laboratorio, seduta extra large (Ø 400 mm) in pelle skai® nero, base in PA (parti in plastica e acciaio colore nero) 600 - 870 mm Ruote Stop&Go Cromato, regolabile in altezza 1 132-0963
Sgabello da laboratorio, seduta extra large (Ø 350 mm) in PU espanso, base in PA (parti in plastica e acciaio colore nero) 600 - 870 mm Ruote Stop&Go Cromato, regolabile in altezza 1 132-0964
Accessori
Espandi tutto / Chiudi tutto
Accessories
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bracciolo nero 1 PAIR 132-0423
Ruote 1 SET 132-0427
Anello poggiapiedi ad altezza regolabile per 132-0416 1 139-0214
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità