Guanti, Microflex® 93-843
Fornitore: Ansell
Finitura antiscivolo sulle dita, in nitrile, non sterili, non talcati
Guanti monouso e di lunga durata per una barriera protettiva avanzata contro i contaminanti, grazie all'altissima resistenza alla perforazione (AQL 0,65). Ideali per l'uso in analitica, lavorazione di alimenti, produzione di vetro, applicazioni di laboratorio, esami su pazienti, attività leggere di montaggio e produzione farmaceutica.
  • Guanto con formulazione dalle proprietà antiaderenti che conferisce ai guanti resistenza ad adesivi e garantisce un maggior comfort all'operatore in termini di efficienza e velocità
  • Realizzati senza proteine della gomma naturale e non talcati per proteggere i lavoratori da allergie, irritazioni cutanee e secchezza della pelle
  • Dita antiscivolo per una presa salda ed efficiente e la massima protezione dei lavoratori
EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 0,65
Approvati per il contatto con alimenti
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Colore Lunghezza Spessore Confezione Conf Codice catalogo VWR Quantità
5,5 - 6 blu 245 mm 0,11 mm 100/scatola 100 112-4335
6,5 - 7 blu 245 mm 0,11 mm 100/scatola 100 112-4336
7,5 - 8 blu 245 mm 0,11 mm 100/scatola 100 112-4337
8,5 - 9 blu 245 mm 0,11 mm 100/scatola 100 112-4338
9,5 - 10 blu 245 mm 0,11 mm 100/scatola 100 112-4339
Specifiche
Ambidestro/mano specifico ambidestro
Monouso/riutilizzabile monouso
Lattice/senza lattice Senza lattice
Talcati/non talcati non talcati
Finitura Dita antiscivolo
Tipo polsino Arrotolato
Norma EN EN 455, EN 374
Approvati per il contatto con gli alimenti +
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità