Guanti, Microflex® 93-852
Fornitore: Ansell
Finitura antiscivolo, in nitrile, non sterili, non talcati
Il colore distintivo del Microflex® 93-852 nasconde distintivo offre uno sfondo di contrasto per l'identificazione dei materiali più chiari. Eccezionale resistenza e flessibilità per garantire il libero movimento delle mani e la massima comodità, mentre la finitura antiscivolo e la formulazione senza espanso offrono una presa salda e costante. Ideali per l'uso nei test analitici, nella lavorazione degli alimenti, nelle biotecnologie, nelle applicazioni in laboratorio, nelle attività di assemblaggio non gravose, nelle operazioni di manutenzione, nelle applicazioni di pulizia e nella produzione farmaceutica.
  • Realizzati senza proteine della gomma naturale e non talcati per proteggere i lavoratori da allergie, irritazioni cutanee e secchezza della pelle
  • La finitura antiscivolo completa e la formulazione senza espanso offre una presa salda anche con oggetti bagnati
  • Antistatici in conformità con la norma EN 1149
EN 374; Cat. III; AQL 1.5
Approvati per il contatto con alimenti
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Ricorda le credenziali su questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Taglia Colore Lunghezza Spessore Confezione Conf Codice catalogo VWR Quantità
5,5 - 6 nero 245 mm 0,12 mm 100/scatola 100 112-4330
6,5 - 7 nero 245 mm 0,12 mm 100/scatola 100 112-4331
7,5 - 8 nero 245 mm 0,12 mm 100/scatola 100 112-4332
8,5 - 9 nero 245 mm 0,12 mm 100/scatola 100 112-4333
9,5 - 10 nero 245 mm 0,12 mm 100/scatola 100 112-4334
Specifiche
Ambidestro/mano specifico ambidestro
Monouso/riutilizzabile monouso
Lattice/senza lattice Senza lattice
Talcati/non talcati non talcati
Finitura zigrinata
Tipo polsino Arrotolato
Norma EN EN 374
Antistatico +
Approvati per il contatto con gli alimenti +
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità