Lente di ingrandimento illuminata a LED da tavolo, VisoLux+
Fornitore: Eschenbach
Questa lente d'ingrandimento offre un'illuminazione potente e antiabbagliamento grazie a due LED SMD. Un filtro arancione integrato preselezionabile può essere utilizzato per una temperatura di colore maggiore.
  • Spegnimento automatico dopo 30 minuti
  • Lente a menisco/asferica per una maggiore distanza di visione
  • Rivestimento antigraffio Cera-tec® duro: affidabilità, comfort e visione senza sforzare la vista
Informazioni per l'ordine: fornita con custodia in espanso rigido e tre batterie AA.
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Ingrandimento L×P Conf Codice catalogo VWR Quantità
100×75 mm 1 630-2181
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità