Analizzatori di umidità, serie MB
Fornitore: VWR Collection
Strumenti compatti e robusti per determinare l'umidità di materiali grezzi e prodotti finiti nell'industria alimentare, cosmetica, lattiero-casearia, farmaceutica e delle ceramiche.
  • Scelta di modelli per soddisfare esigenze specifiche di capacità e di precisione
  • Sorgente di calore alogena a infrarossi
  • Design a doppio involucro per proteggere l'unità di pesatura dal calore irradiato
  • Sensore di temperatura PT100 per garantire la ripetibilità del processo
  • Informazioni relative a ora e data disponibili anche stampate
MB 64M: Features an electromagnetic force restoration weighing system with drying resolution of 0,001%
MB 163L: Features a high resolution load cell weighing system
Serie MB con sistema tablet opzionale (611-8683)
È possibile collegare gli analizzatori di umidità serie MB a un tablet tramite Bluetooth® e il tablet a una stampante Bluetooth®. Il tablet opzionale da 7 pollici è stato progettato in modo specifico per analisi dell'umidità e presenta le caratteristiche seguenti:
  • Multi-touch, con sistema operativo Android
  • Selezione del profilo di temperatura (rampa, veloce, incrementi, standard)
  • Consente di osservare il grafico in tempo reale del processo di essiccazione del campione
  • Memorizzazione dei dati e successiva esportare tramite rete locale (LAN) o Internet (Wi-Fi)
  • Creazione di un massimo di 10 diversi profili utente
  • Multilingua impostazioni personalizzabili
Informazioni per l'ordine: Le bilance sono disponibili con un certificato di taratura. Si prega di contattare l'ufficio VWR per i dettagli di questa opzione.
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
MB 64M
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Analizzatore di umidità MB 64 1 611-3233
Moisture analyser MB 64M, with certificate 1 611-3293
MB 163L
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Analizzatore di umidità MB 163L 1 611-2318
Analizzatore di umidità MB 163L con indicatore remoto touch screen e certificato 1 611-3295
Specifiche
Modello MB 64 MB 64M MB 163L
Tipo di unità di riscaldamento Lampada alogena a infrarossi
Capacity (g) 60 160
Dimensioni del piatto (Ø mm) 100
Range di umidità (%) 0 - 100
Risoluzione di umidità (%) 0,001 0,01
Leggibilità (% ) / (mg) 0,001% / 0,1 mg 0,1 mg 0,01% / 1 mg
Ripetibilità (dev. st. %) 0,02% ±0,18% (~2g sample) 0,02% 0,02% (campione da 10 g)
Temperatura - range (°C) 35...160
Programmi di temperatura Standard Standard, rapido, aumento progressivo, livelli
Memoria del programma 5 300
Timer 1 - 99 min (intervalli di 1 min)
Determinazione del punto di fine analisi Manuale, timer, arresto automatico % Manuale, timer, arresto automatico %, arresto automatico assoluto
Visualizzazione del valore di analisi % di umidità, % di essiccazione residua, ATRO, temperatura
Display LCD retroilluminato Ampio touch screen grafico a colori remoto
Dati stampati Data, ora con stampante 630-1485 Data, ora e grafico del processo di essiccazione
L×P×A (mm) 205×325×200 215×345×235 205×325×200
Peso 6,1 kg 4,7 kg
Accessori
Espandi tutto / Chiudi tutto
Accessories
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Capsule per campioni monouso per bilance per umidità VWR 80 611-2788
Disposable glass fibre discs are used in conjunction with the test dish (611-2788) when analysing liquids and semi-solid samples. These ensure accurate results when testing samples that contain large amounts of liquid, facilitate better heat distribution throughout the sample and prevent liquid splashing during the sample drying process 200 611-3715
Kit di calibrazione di temperatura per VWR analizzatori di umidità (per i numeri di serie > IT14004360) 1 611-2789
Kit di calibrazione temperatura per analizzatori di umidità VWR 1 611-3248
Sistema tablet da 7 pollici per bilance e analizzatori di umidità VWR tra cui interfaccia di collegamento Tab-Box, interfaccia Bluetooth®, dongle Bluetooth® per applicazioni con strumenti e supporto inclinabile 1 611-8683
Stampante termica TLP-50 con collegamento RS232 per bilance VWR LA, LP e SM, analizzatori di umidità MB 1 630-1485
Rotolo di carta per stampante termica (630-1485) 1 630-1488 Unavailable
500 etichette autoadesive in rotolo per stampante termica 1 630-1487
Stampante DPP-250 con interfaccia Bluetooth® per sistema tablet 1 611-2793
Rotolo di carta per stampante DPP-250 (611-2793), 1 rotolo 1 611-2795
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità