Ultracongelatori verticali, −86 °C
Fornitore: VWR Collection
Congelatori verticali ideati per protezione dei campioni e semplicità d'uso. Tutti i congelatori verticali sono dotate di una comoda, controllo a livello degli occhi e sistema di monitoraggio.
  • Struttura dell'armadio in acciaio spesso laminato a freddo, con verniciatura a polvere, resistente a scheggiatura e ruggine
  • Quattro sportelli interni per ridurre la dispersione dell'aria fredda e migliorare i tempi di recupero della temperatura dopo l'apertura dello sportello
  • Isolamento: PU espanso soffiato HFC ad alta densità (127 mm)
  • Scaffalatura in acciaio inossidabile resistente (regolabile in incrementi di 25 mm, capacità max.: 45,4 kg)
  • Guarnizioni per ottimizzare la temperatura dell'armadio e l'imitare l'accumulo di brina
  • Funzionamento a una sola mano con maniglia della porta ergonomica, compatibile con lucchetti e chiusura a chiave integrata
  • Ruote bloccabili da 2" per spostamenti agevoli
  • Display luminoso e di facile lettura per osservare la temperatura effettiva e (opzionalmente) della sonda del campione
  • Refrigerante: prima fase R-404a; seconda fase R-290, R508-b
  • Controller delle informazioni per controllo e monitoraggio semplificati
  • Interfaccia RS485
  • Possibilità di collegare un registratore grafico per temperatura (7 giorni) e un registratore dati
Range di temperatura: −50...−86 °C
Certificazioni normative: UL, cUL e CE
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo Conf Codice catalogo VWR Quantità
Congelatore ULT, 368 l 1 471-1140
Congelatore ULT, 490 l 1 471-1141
Congelatore ULT, 650 l 1 471-1142
Congelatore ULT, 793 l 1 471-1143
Specifiche
Modello 471-1140 471-1141 471-1142 471-1143
Capacità (l) 368 490 650 793
Temperatura (°C) −50...−86
Display Digitale
Sbrinamento Manuale
Allarme Acustico e visivo
Ripiani/cassetti 3 ripiani/4 scomparti
Porte 1 esterna (cerniera a destra) / 4 interne
Serratura porta
Materiale Exterior: Galvaneal
Interior: Powder coated cold rolled steel
Exterior: Cold-rolled steel, powder coated
Interior: Galvaneal
Exterior: Galvaneal
Interior: Powder coated cold rolled steel
Specifiche Capacità di conservazione per scatole da 2": 240
Capacità di conservazione per scatole da 3": 144
Capacità di conservazione per fiale: 24000
Capacità di conservazione per scatole da 2": 320
Capacità di conservazione per scatole da 3": 192
Capacità di conservazione per fiale: 32000
Capacità di conservazione per scatole da 2": 400
Capacità di conservazione per scatole da 3": 240
Capacità di conservazione per fiale: 40000
Capacità di conservazione per scatole da 2": 600
Capacità di conservazione per scatole da 3": 360
Capacità di conservazione per fiale: 60000
Porte di accesso 2
L×P×A int. (mm) 572×492×1308 572×645×1308 762×645×1308 914×673×1308
L×P×A est. (mm) 912×802×1978 912×988×1978 1102×988×1978 1255×987×1978
Peso (kg) 313 358 390 445
Rumorosità 59 dB(A)
Elettrico 230 V, 50 Hz, 3450 W
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità