Bagni termostatici a secco con controllo digitale, con blocchi intercambiabili, QBD e QBH
Fornitore: Grant
Bagni a secco compatti, disponibili nelle versioni a 1, o 2 o 4 blocchi intercambiabili. Ciascun blocco è dotato di display LED per la visualizzazione della temperatura e interfaccia utente di facile utilizzo per una configurazione rapida e accurata dello strumento. Gli allarmi regolabili di sovra/sottotemperatura sono impostabili a ±0,5 °C rispetto al valore prestabilito I blocchi riscaldanti sono realizzati in alluminio a pareti fredde e plastica chimicamente resistente, con fascia inclinata a profilo ribassato per una maggior facilità di utilizzo. Regolazione dell'offset per un'elevata accuratezza delle temperature di esercizio. La risoluzione di regolazione dello strumento è di 0,1 °C.
  • Sui modelli QBD il range di temperatura di lavoro è compreso tra temperatura ambiente +5 e 130 °C, mentre i modelli QBH possono raggiungere una temperatura massima di 200 °C
  • Timer di funzione e timer di reazione con allarme acustico da 1 min a 72 ore
  • Possibilità per l'utente di ricalibrazione a due punti delle sonde interne ed esterne
  • Stabilità e uniformità della temperatura a 37 °C: ±0,1 °C all'interno di uno stesso blocco e ±0,2 °C tra i vari blocchi
  • Termofusibile per sovratemperatura
N.B.: Il valore di stabilità della temperatura sopra indicato si riferisce a temperature di 37 °C
* RT = Temperatura ambiente
**Blocchi intercambiabili per QBA2, QBD4, QBD2 e QBH2
Informazioni per l'ordine: Fornito con utensile di rimozione dei blocchi. E' disponibile, tra gli accessori optional, la sonda esterna PT1000 che permette il controllo della temperatura all'interno del campione e del blocco. I blocchi devono essere ordinati separatamente.
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Ricorda le credenziali su questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo Numero di blocchi Range di temp. Cost. temp. Potenza di riscaldamento L×P×A Peso Conf Codice catalogo VWR Quantità
QBD1 1 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,15 kW 200×230×100 mm 2,5 kg 1 460-0270
QBD2 2 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,3 kW 200×280×100 mm 3 kg 1 460-0271
QBD4 4 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,6 kW 200×380×100 mm 4 kg 1 460-0079
QBH2 2 RT* +5...200 °C ±0,1 °C 0,3 kW 200×280×100 mm 3 kg 1 460-0272
Interchangeable blocks
Descrizione Per N. di fori Profondità L×P×A Conf Codice catalogo VWR Quantità
Blocco senza fori - personalizzabile - - - mm 140×50×63 mm 1 460-8510
Blocco sostituibile Provette con Ø di 10 mm 24 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8511
Blocco sostituibile Provette con Ø 12 mm 24 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8512
Blocco sostituibile Provette con Ø 13 mm 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8211
Blocco sostituibile Provette con Ø 16 mm 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8513
Blocco sostituibile Provette Falcon da 15 ml 10 75 mm 140×50×63 mm 1 460-0182
Blocco sostituibile Provette con Ø di 18 mm 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8514
Blocco sostituibile Provetta con Ø 24 mm + flaconi universali 5 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8515
Blocco sostituibile Provette da 50 ml 4 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8212
Blocco sostituibile Provetta da 0,5 ml 24 30 mm 140×50×63 mm 1 460-8516
Blocco sostituibile Provetta da 1,5 ml 24 35 mm 140×50×63 mm 1 460-8517
Blocco sostituibile Provetta da 2,0 ml 24 35 mm 140×50×63 mm 1 460-8123
Blocco sostituibile Piastre per microtitolazione** - - mm 140×100×75 mm 1 460-0084
Blocco sostituibile PCR da 0,2 ml, strisce, piastre** 96 14 mm 140×100×75 mm 1 460-0085
Accessori
Espandi tutto / Chiudi tutto
Accessories
Descrizione Conf Per Codice catalogo VWR Quantità
Sensore di temperatura PT1000, acciaio inox, Ø 3 mm, lunghezza 30 mm 1 QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1, QBA2 460-0093
Copertura 1 QBA1, QBD1, QBA1, QBA2 460-0094
Copertura 1 QBA2, QBD2, QBH2, QBA1, QBA2 460-0095
Copertura 1 QBD4, QBA1, QBA2 460-0096
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità