Crogioli
Fornitore: VWR Collection
In porcellana, smaltata all'interno e all'esterno esclusa la base
  • Resistente a una temperatura massima di 1000 °C
Coperchi disponibili separatamente.
A norma DIN 12904
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo Capacità Ø×A Conf Codice catalogo VWR Quantità
Forma bassa 5 ml 30×19 mm 5 459-0194
Forma bassa 10 ml 35×22 mm 5 459-0195
Forma bassa 17 ml 40×25 mm 5 459-0196
Forma bassa 21 ml 45×28 mm 5 459-0197
Forma bassa 34 ml 50×32 mm 5 459-0198
Forma bassa 62 ml 60×38 mm 5 459-0199
Forma bassa 91 ml 70×44 mm 5 459-0200
Forma media 10 ml 30×25 mm 5 459-0201
Forma media 12 ml 35×28 mm 5 459-0202
Forma media 20 ml 40×32 mm 5 459-0203
Forma media 30 ml 45×36 mm 5 459-0204
Forma media 45 ml 50×40 mm 5 459-0205
Forma media 80 ml 60×48 mm 5 459-0206
Forma media 120 ml 70×56 mm 5 459-0207
Forma media 200 ml 80×62 mm 5 459-0208
Forma alta 15 ml 30×38 mm 5 459-0209
Forma alta 26 ml 35×44 mm 5 459-0210
Forma alta 35 ml 40×50 mm 5 459-0211
Forma alta 50 ml 45×56 mm 5 459-0212
Forma alta 72 ml 50×62 mm 5 459-0213
Forma alta 130 ml 60×75 mm 5 459-0214
Coperchi per crogioli
per Ø Conf Codice catalogo VWR Quantità
30 mm 5 459-0215
35 mm 5 459-0216
40 mm 5 459-0217
45 mm 5 459-0218
50 mm 5 459-0219
60 mm 5 459-0220
70 mm 5 459-0221
80 mm 5 459-0222
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità