Becco Bunsen
Fornitore: Usbeck
Tipo DIN
  • Con regolazione dell'aria e fiamma pilota interna
Informazioni per l'ordine: fornito senza base di sicurezza, da ordinare separatamente.
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Ricorda le credenziali su questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo becco Bunsen
Descrizione Per Tipo Conf Codice catalogo VWR Quantità
Con rubinetto gas naturale Bunsen 1 451-1330
Con rubinetto Propano Bunsen 1 451-1320
Con valvola a spillo Propano Bunsen 1 451-1325
Con valvola a spillo gas naturale Bunsen 1 451-1335
Tipo Teclu
Descrizione Per Tipo Conf Codice catalogo VWR Quantità
Con rubinetto gas naturale Teclu 1 451-1360
Con rubinetto Propano Teclu 1 451-1350
Con valvola a spillo gas naturale Teclu 1 451-1365
Con valvola a spillo Propano Teclu 1 451-1355
Base di sicurezza (per la massima stabilità dei bruciatori)
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Base di sicurezza per bruciatori, per la massima stabilità e protezione delle superfici di lavoro 1 451-1342
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità