Agitatore con piattaforma basculante per incubazione
Fornitore: VWR Collection
L'agitatore con piattaforma basculante per incubazione combina un movimento basculante uniforme con incubazione in un'unica unità da banco compatta. I canali a tenuta ermetica dell'alloggiamento proteggono i componenti interni dal contatto con i liquidi. Il controllo a microprocessore consente di regolare elettronicamente l'angolo di inclinazione, per consentire all'utente di regolare in modo semplice l'angolo di oscillazione da 0 a 15° con l'unità in funzione. Il controller PID della temperatura mantiene un controllo preciso della temperatura da ambiente +5 a 65 °C. I comandi semplici da utilizzare consentono all'utente di regolare la temperatura in incrementi di 1 °C. Il controllo preciso della velocità offre un movimento basculante regolare e lento fino a 1 giro/min. Comandi a sfioramento con display a LED semplici da leggere e indipendenti per temperatura, velocità e tempo, per consentire all'operatore di visionare contemporaneamente tutte le impostazioni. L'unità offre risultati sempre ripetibili e precisi ed è agevolmente visibile sul banco del laboratorio. Una spia di avvertenza riscaldamento si accende quando la temperatura nella camera raggiunge i 40 °C e resta accesa fino a quando l'unità si raffredda scendendo al di sotto di 40 °C. Il coperchio in policarbonato consente di visionare i campioni senza interferire sulla temperatura interna. Il timer consente di visualizzare il tempo trascorso o, quando programmato in base al limite definito dall'utente, di spegnere l'unità al termine del conto alla rovescia. Visualizzazione delle ultime impostazioni utilizzate, anche dopo lo spegnimento. Protezione da sovraccarico mediante segnali acustici e visivi che si attivano quando il sistema rileva un'ostruzione o un sovraccarico del vassoio. La funzione di aumento progressivo consente di aumentare gradualmente la velocità fino al valore impostato per evitare schizzi. L'unità è ideale per colture cellulari, gel di colorazione e decolorazione, procedure di ibridizzazione, ematologia e tecniche di blotting.
  • Regolazione elettronica dell'inclinazione da 0 a 15° quando l'unità è in funzione
  • Il display a LED indica contemporaneamente temperatura, velocità, angolo di inclinazione e tempo
  • Timer da 1 secondo a 160 ore, con allarme acustico al termine del conto alla rovescia
  • Utilizzabile da 5 a 40 °C (max. 80% di umidità relativa, senza condensa) in camere fredde, incubatori e ambienti con CO2
Informazioni per l'ordine: Fornito senza accessori. Tappetino da ordinare separatamente.
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Agitatore con piattaforma basculante per incubazione, spina UE 1 444-0762
Specifiche
Modello Agitatore con piattaforma basculante per incubazione
Movimento di agitazione Basculante
Temperatura - range (°C) Temp. ambiente da +5 a 65
Uniformità a 37 (°C) ±0,5
Inclinazione (°) 0 - 15*
Intervallo di velocità (min-1) 1 - 50*
Accuratezza della velocità ±1 min-1
L×P piattaforma (mm) 191×254
L×P×A (mm) 279×432×267
Peso (kg) 9,5
Carico max. (kg) 4,5**
Dimensioni interne LxPxA (mm) 197×273×97
Accessori
Espandi tutto / Chiudi tutto
Accessories
Descrizione Per Conf Codice catalogo VWR Quantità
Tappetino forato, 254×191 mm Agitatore con piattaforma basculante per incubazione 1 444-0769
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità