Agitatori elettronici ad asta, VOS 40 digital e VOS 60 control
Fornitore: VWR Collection
Agitatori da laboratorio, ideali per attività di agitazione semplici, adatti per quantità fino a 25 l (VOS 40 digitale) o per attività di agitazione intensiva per quantità fino a 40 l (VOS 60 control). Grazie alla tecnologia di controllo a microprocessore, gli agitatori regolano automaticamente la velocità entro il range di velocità di 0/30 - 2000 giri/min. I circuiti di sicurezza garantiscono l'interruzione automatica in condizioni di stallo o di sovraccarico. La velocità dell'albero effettiva e preimpostata è monitorata costantemente con regolazione automatica delle variazioni per garantire una velocità costante anche in caso di cambiamenti della viscosità dei campioni. Gli agitatori sono dotati di una struttura esterna sottile e offrono un funzionamento silenzioso.
  • Display digitale della velocità
  • Velocità regolabile in modo infinito
  • Assi di agitazione a pressione
  • La protezione da sovraccarico e le unità possono essere azionate per brevi periodi in condizioni di sovraccarico
  • Visualizzazione dei codici di errore
Il modello VOS 60 control è caratterizzato da un controller wireless rimovibile e da un display TFT digitale multilingue. L'agitatore è dotato di un'interfaccia RS 232 e USB per controllare e documentare tutti i parametri. Indicatore di coppia integrato per la misurazione delle variazioni di viscosità.
  • Funzioni programmabili
  • Misurazione della temperatura integrata
  • Funzionamento a intervalli, timer e funzione di blocco
  • Circuito di sicurezza regolabile
Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 40
Informazioni per l'ordine: Fornito senza accessori; disponibile un'ampia gamma di accessori da ordinare separatamente.
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Agitatore ad asta VOS 40 digital, spina UE 1 441-0302
Agitatore ad asta VOS 60 control, spina UE 1 441-0305
Specifiche
Modello VOS 40 digital VOS 60 control
Capacità di agitazione max. H₂O (l) 25 40
Viscosità max. (mPas) 40000 50000
Intervallo di velocità (min-1) 0/30 - 2000
Coppia max. al mandrino (Ncm) 40 60
Intervallo diametro del mandrino (mm) 0,5 - 10
Potenza - ingresso/uscita motore (W) 112/87 168/131
L×P×A (mm) 86×208×248 86×230×267
Peso (kg) 4,4 4,7
Accessori
Espandi tutto / Chiudi tutto
Accessories
Tipo Descrizione Per strumento Per Ø agitatore Ø corpo lunghezza asta Lunghezza asta Numero di giri max. Conf Codice catalogo VWR Quantità
- Asta di agitazione elicoidale, a 4 pale - - 50 mm 8 mm 350 mm 350 mm 2000 min-1 1 441-2901
- Mandrino senza chiave - - - - - - - 1 441-0343
- Stativo ad H, 460×420 mm, asta con Ø 34 mm e altezza 1010 mm - T 50 basic - - - - - 1 431-9114
- Sensore di temperatura, rivestito - - - - - - - 1 441-0344
- Stativo telescopico, 460×420 mm, asta di ferro con Ø di 34 mm e altezza di 620 - 1010 mm - T 50 basic - - - - - 1 431-2912
- Pinza a nastro per bloccare i recipienti , per stativo con Ø 25 - 36 mm, per recipienti da Ø 40 - 300 mm - T 50 basic - - - - - 1 431-2944
- Dispositivo di protezione asse di agitazione - - - - - - - 1 441-2999
- Sensore rivestito in vetro per utilizzi con termometri a contatto ETS-D5 e VT-5 - - - - - - - 1 442-0316
- Sensore di temperatura in acciaio inox per ETS-D5 e ETS-D6 - - - - - - - 1 442-0252
- Cavo di prolunga, lunghezza 1 m - - - - - - - 1 620-8104
- Stativo, 200×316 mm, asta di ferro con Ø di 16 mm e altezza di 560 mm - - - - - - - 1 431-1047
- Giunto flessibile FK1 - - - - - - - 1 441-9213
Manicotto a croce R 182 Morsetto per stativo, con campo di serraggio per stativo con Ø di 6 - 16 mm T 18 basic / T 25 digital T 18 basic e T 25 digital - - - - - 1 431-2923
Placchi il basamento la R 1826, la piastra 200x316 il millimetro, asta 800 mm Stativo, 200×316 mm, asta di ferro con Ø di 16 mm e altezza di 800 mm T 18 basic / T 25 digital T 18 basic e T 25 digital - - - - - 1 431-2901
Stativo su piastra R 1827 Stativo, 200×316 mm, asta di ferro con Ø di 16 mm e altezza di 1000 mm T 18 basic / T 25 digital T 18 basic e T 25 digital - - - - - 1 441-2129
Supporto di serraggio RH 3 Pinza a nastro RH 3 per bloccare i recipienti , per stativo con Ø 8 - 16 mm, per recipienti con Ø 40 - 300 mm T 18 basic / T 25 digital T 18 basic e T 25 digital - - - - - 1 431-2943
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità