Sistema per vuoto per l'evaporazione e il recupero del solvente, VP 10 Autovac
Fornitore: VWR Collection
Il autoregolante sistema per vuoto VP 10 resistente agli agenti chimici è particolarmente adatto per distillazione sotto vuoto. Il sistema della pompa garantisce la massima e senza problemi dei solventi lo stripping e crea un processo di distillazione completamente automatica senza prestare attenzione alla quantità delle frazioni, regolazione manuale o regolazione continua. La loro eccezionale design del VP 10 Autovac utilizza flusso di solvente per regolare automaticamente la pompa a membrana livello di vuoto.
Dopo aver raggiunto la pressione di esercizio, la resistenza agli agenti chimici sistema VP 10 Autovac automaticamente moderati vuoto per ogni solvente Group e distillati qualsiasi solvente/volume della composizione miscela senza conoscenza. Ciò viene fatto senza interruzioni nonostante le diverse frazioni. Questi sono raccolti sul lato pressione dell'emissione condensatore. Il VP 10 Autovac funziona senza costose tecnologia del controller che implementano direttamente i principi fisici del processo di condensazione. Il solvente stessa fornisce le informazioni per il controllo automatico della pressione.
Tutte le parti a contatto con i fluidi all'interno della pompa a membrana integrata ad alta qualità sono realizzati in PTFE, PEEK, in PP trasparente materiali e vetreria rivestita in plastica per essere in grado di gestire i solventi acidi o basici e aggressive vapori di solvente. Il prodotto è separare velocemente senza perdita in un unico ciclo di evaporazione a causa di un processo di condensazione in modo ottimale punto di ebollizione.
  • Distillazione automatica
  • Pallone di raccolta a pressione atmosferica
  • un facile collegamento a evaporatori rotanti
  • Il sistema di recupero solventi del VP 10 Autovac riduce le emissioni e rispetta l'ambiente
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Sistema per vuoto per l'evaporazione e recupero del solvente, Autovac VP 10 1 181-0311
Specifiche
Modello Autovac VP 10
Portata (l/min) 2,3 - 2,5
Portata (m³/h) 38 − 41
Sovrappressione di esercizio (bar) 1
Pressione finale (ass.) (mbar) 10
Classe di protezione IP 42
Raccordo sul lato di pressione (EST.) Ugello DN 8 per tubo flessibile - Ø int. 8 mm
Raccordo sul lato di aspirazione (IN.) GL14 con anello a pressione 10 per tubo flessibile - Ø est. 10 mm o ugello DN 8 per tubo flessibile - Ø int. 8 mm
Motore 230 V, 50/60 Hz
L×P×A (mm) 310×270/490
Peso (kg) 18,8
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità