Carrello per trasporto
Fornitore: RAUTEC
Telaio in alluminio con struttura in plastica
Carrello maneggevole, universale, a due ripiani ripiegabile in pochi secondi premendo un pulsante. Equipaggiato con 1 contenitore ripiegabile di capacità 46 l (altri contenitori ripiegabili possono essere ordinati a richiesta con il codice 139-0204).
  • Le rotelle assicurano un'ottima manovrabiità, freno di arresto sulle ruote posteriori
  • Entrambi i ripiani possono essere equipaggiati contemporaneamente con un contenitore ripiegabile
  • Portata: ripiano inferiore 40 kg, ripiano superiore 20 kg
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione L×P×A Peso Conf Codice catalogo VWR Quantità
Carrello, pieghevole 900×580×1020 mm 6,7 kg 1 139-1107
Accessori
Espandi tutto / Chiudi tutto
Accessories
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Contenitore ripiegabile, 46 litri 1 139-0204
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità