Gloves, Microflex® 93-823
Fornitore: Ansell
Nitrile, non sterile, powder-free, textured fingertips
These disposable gloves made of nitrile provide chemical and liquid protection. The most advanced glove in type I and IV allergy prevention, the Microflex 93-823 has been clinically proven to decrease redness and itchiness associated with contact dermatitis. Engineered without the use of chemical additives (including accelerators) that are known skin irritants, the Microflex 93-823 is safe for those with sensitive skin or prone to allergic reactions. Ideal for use in analytical testing/measurements, assembly and inspection, biotechnologies, cleaning, janitorial and maintenance work, laboratory analysis, pharmaceutical production and light duty assembly.
  • Decreases skin irritation potential in sensitive hands
  • Textured fingertips and a reduced amount of surfactant used to produce the glove results in a secure and confident grip for handling objects
  • Increased sensitivity due to the thin polymer design
  • Ultra-soft materials provide comfort and exceptional fit for long wear periods
EN 374; Cat. III; AQL 1,5
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Colore Lunghezza Confezione Conf Codice catalogo VWR Quantità
5,5 - 6 blu 240 mm 100/box 100 112-4321
6,5 - 7 blu 240 mm 100/box 100 112-4322
7,5 - 8 blu 240 mm 100/box 100 112-4323
8,5 - 9 blu 240 mm 100/box 100 112-4324
9,5 - 10 blu 240 mm 100/box 100 112-4325
Specifiche
Modello 93-823
Ambidestro/mano specifico ambidestro
Monouso/riutilizzabile monouso
Talcati/non talcati non talcati
Finitura Textured fingertips
Tipo polsino Arrotolato
Spessore delle dita 0,10 mm
Spessore palmo 0,06 mm
Norma EN EN 374
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità