Autoclavi da laboratorio Tuttnauer, D-Line
Tuttnauer
Tuttnauer produce sterilizzatori da oltre 90 anni. In qualità di leader globale nelle soluzioni di sterilizzazione e controllo delle infezioni, le autoclavi Tuttnauer sono apprezzate da ospedali, istituti di ricerca, cliniche e laboratori in oltre 140 paesi.
RICHIEDI UNA CHIAMATA/DIMOSTRAZIONE
Le autoclavi da laboratorio di Tuttnauer coprono una vasta gamma di applicazioni adatte a molti campi come istituti di ricerca, università, industrie farmaceutiche, alimentari, mediche e biotecnologiche, ecc.
L'avanzata linea da laboratorio è disponibile in una gamma senza eguali di modelli da banco affidabili (caricamento frontale) e verticali (caricamento dall'alto) con volumi di camera da 23 a 160 litri e offre un'unica soluzione per l'intera gamma di esigenze di sterilizzazione.
Le autoclavi possono essere completamente configurate da uso generale a uso specifico per il cliente.
Specifiche generali per autoclavi da laboratorio
  • Camera di alta qualità con sportello a specchio
  • Sistema di controllo avanzato con tastiera a 3 pulsanti facile da usare
  • Fino a 20 programmi di ciclo personalizzabili
  • Connessione USB ed Ethernet standard per un facile trasferimento dei dati del ciclo al PC
  • Per uso in laboratorio: 2 sensori di temperatura PT100 flessibili
Nota: tutti i modelli 2840 e 3850 di base richiedono alimentazioni monofase. I modelli 3850 di fascia alta, tutti i modelli 3870, 5050 e 5075 richiedono un'alimentazione trifase a 400 volt.
Caricamento frontale (orizzontale)
EL-D essenziale
  • Camera facile da pulire
  • Riempimento e svuotamento manuale del serbatoio dell'acqua DEMI
  • Riutilizzo dell'acqua DEMI
ELC-G-D di fascia alta
  • Sono necessarie utenze complete: acqua di rubinetto e DEMI (non 2840), raccordo di svuotamento, aria compressa ed elettricità
  • Riempimento e svuotamento automatici
  • Raffreddamento automatico dello scarico allo svuotamento 60C (per parametro)
Autoclavi, caricamento frontale, D-Line
Caricamento dall'alto (verticale)
ELV-D essenziale
  • Riempimento e svuotamento automatici della camera
  • Raffreddamento automatico dello scarico allo svuotamento 60C (per parametro), alloggiamento in acciaio inossidabile AISI 304
  • ELV-WR-D essenziale stand-alone con serbatoio dell'acqua, necessita solo di una connessione di alimentazione.
ELVC-G-D di fascia alta
  • Sono necessarie utenze complete: acqua di rubinetto e DEMI (non 2840), raccordo di svuotamento, aria compressa ed elettricità
  • Riempimento e svuotamento automatici
  • Raffreddamento automatico dello scarico allo svuotamento 60C (per parametro)
  • Alloggiamento in acciaio inossidabile AISI 304
Autoclavi, caricamento dall'alto, D-Line
Ogni modello può essere aggiornato con una serie di opzioni;
  • Opzioni montate in fabbrica: devono essere ordinate con l'autoclave
  • Opzioni generali
  • Opzioni di documentazione: l'opzione innovativa è il reporting R.PC.R (Remote PC Reporting)
Scarica il pdf per i dettagli sull'opzione
Tuttnauer offre una vasta gamma di accessori per caricamento.
  • Cestelli in filo metallico, in acciaio inossidabile e contenitori chiusi di diverse dimensioni per tutti i modelli di autoclave.
  • Dispositivi di sollevamento per facilitare il carico e lo scarico di oggetti pesanti. Il dispositivo di sollevamento è mobile o fissato all'autoclave ed è dotato di un braccio orientabile integrato per la massima manovrabilità. È inoltre dotato di un controllo remoto elettronico per una gestione agevole di tutti i tipi di carico.
  • Attrezzatura di caricamento: carrelli di caricamento e di trasferimento su binari per facilitare il processo di carico e scarico. In acciaio inossidabile durevole di alta qualità. Il carrello di caricamento regolabile rotola dal carrello di trasferimento sui binari della camera interna per una facile movimentazione dei carichi pesanti.
Scarica il pdf per ulteriori informazioni