Just PROVE it
Spectroquant®Prove - Analisi delle acque semplificate con una nuova classe di spettrofotometri
Nuova gamma di strumenti progettati per soddisfare tutti i requisiti relativi all'analisi delle acque - acque reflue, acqua di processo o acqua potabile e bibite.
Richiedi demo/preventivo- Live ID, un nuovo codice a barre 2D ricco di dati su tutti i test su cellule e reagenti per il riconoscimento dei metodi e il trasferimento di dati "vivi" come la scadenza, il numero di lotto e gli aggiornamenti automatici e complementari della calibrazione.
- Cell Test Port - Inserimento diretto di test su cellule rotonde senza dover aprire il coperchio.
- AQA prime - Verifica e documentazione complete per tutte le fasi del controllo di qualità.
- Pulizia facile - Portacellule rimovibile
- Matrix Check - Rileva facilmente le interferenze
Spectroquant® PROVE 100 | Spectroquant® PROVE 300 | Spectroquant® PROVE 600 |
![]() |
![]() |
![]() |
Applicazioni di routine | Misurazioni sensibili | Analisi complesse |
Opzione ottimale per test in cuvetta e misurazioni Vis | Opzione adatta a un uso intensivo in applicazioni UV-Vis, grazie alla lampada allo xeno di lunga di durata | Esclusiva ottica UV-Vis e uso di cuvette con cammino ottico fino a 100 mm. Risoluzione e sensibilità eccellenti |
1.73016.0001 | 1.73017.0001 | 1.73018.0001 |
Introduzione
Come avviare Prove
Come navigare attraverso le funzioni
Come utilizzare Prove con i kit analitici per cellule Spectroquant® e i set reagenti
Come pulire con facilità Prove
Come selezionare la lingua, la data e l’orario
Trasferimento dati - Dati su richiesta - facile da filtrare - facile da condividere
Come controllare la matrice d’interferenza
Fidati del tuo sistema: usa AQA Analytical Quality Assurance