Reagenti per l'analisi di metalli in tracce
Selezione prodotti
Acidi J.T.Baker® ULTREX II Ultrapure
Consigliati per l'uso nelle analisi di elementi in traccia più impegnative; analizzati fino a 65 elementi in traccia in termini di ppt...
Acidi J.T.Baker® BAKER INTRA-ANALYZED
Consigliati per applicazioni ICP-OES/AES e GFAA e altre applicazioni che richiedono l'analisi di metalli in tracce in termini di ppb...
Reagenti e acidi J.T.Baker® BAKER ANALYZED ACS
Consigliati per applicazioni AAS qualitative, nonché per applicazioni generiche di chimica umida...
Acidi marchio Macron Fine Chemicals™
Gli acidi Macron Fine Chemicals™ generano risultati altamente affidabili e costanti nell'analisi di metalli in tracce in termini di ppb...